Learn More
Thermo Scientific™ Disques laminés en PTFE / caoutchouc
Code produit 11557330 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
12 mm
18 mm
22 mm
Conditionnement:
72 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
11557330 22 mm 72 pièces
11537330 12 mm 72 pièces
11547330 18 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11557330 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS12422
Expédition estimée: 10-12-2026
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™.
Pour une étanchéité hautement inerte et non réactive, utilisez les disques laminés en PTFE / caoutchouc Thermo Scientific™. Fabriqués en caoutchouc pharmaceutique blanc avec 5 mils de revêtement en PTFE liés d’un côté, ils sont excellents pour une utilisation comme joint de bouchon lorsqu’un joint non réactif très inerte est souhaité. Les disques peuvent être autoclavés sans perte d’intégrité à une température supérieure à 100°C pendant cinq heures. Plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter aux petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ et aux flacons à bouchon à vis avec septum Thermo Scientific™.
Informations supplémentaires sur le produit
L’épaisseur du disque est d’environ 60 mil
Les disques sont rigides et plus difficiles à perforer que les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 22 mm
Matériau PTFE, Caoutchouc
Quantité 72/boîte
Épaisseur (métrique) 60 mil
Taille du bouchon 22 mm
À utiliser avec (équipement) Petit flacon de réaction
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Disque