Learn More
Velp Scientifica™ Couvercle de sécurité en PTFE
Code produit 15845221 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bol de 1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15845221 Bol de 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15845221 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur A00000346
En stock
S’utilise avec : Bol de 1000 ml
  • À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
  • En PTFE
Spécification
Description Pour agitateurs à plaques chauffantes série 6
À utiliser avec (équipement) Bol de 1000 ml
Type Couvercle de sécurité
Matériau PTFE