Learn More
Glindemann™ Anneaux d’étanchéité en PTFE pour joints coniques (verrerie de laboratoire)
Code produit 10390001
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
NS 14
NS 7
NS 10
NS 12
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 45
Conditionnement:
50 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10390001 NS 29 50 pièces
10125930 NS 7 50 pièces
10268410 NS 10 50 pièces
10228460 NS 12 50 pièces
10636521 NS 14 50 pièces
10782131 NS 19 -
10646521 NS 24 -
10257790 NS 34 50 pièces
10686901 NS 45 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10390001 Fournisseur Glindemann™ Code fournisseur K29
En stock
Pour l’étanchéité sans graisse des joints et bouchons rodés, très serrés et très propres. L’alternative à la bague rodée, au manchon avec bague d’adhérence et au bouchon, en PTFE.
  • Taux de fuite d’air < 10-8 à 10-6 mbar.l/s (vide élevé, surpression).
  • Taux de fuite de solvant dans les récipients < 0,1 à 0,03 mg/j.
  • Résiste à des températures comprises entre -200 et +300°C.
  • L’anneau élastique (de 0,07 mm d’épaisseur) adhère au joint rodé sans rainure, est réutilisable et s’adapte aux pinces pour joints rodés.
  • Autres tailles sur demande.
Spécification
Matériau PTFE
Dimensions NS 29