Learn More
Buerkle™ Film de scellage pour adaptateur fileté en PTFE
Code produit 10790765 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Clapet à bille
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10790765 Clapet à bille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10790765 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 00064514
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scelle les filetages en PTFE. Le film de scellage Buerkle™ pour adaptateur fileté en PTFE présente une excellente résistance chimique, une faible abrasion et résiste aux températures comprises entre -80°C et +260°C.
Idéal pour les filetages en PTFE. Faible abrasion, excellente résistance chimique et résistance aux températures comprises entre -80°C et +260°C.
  • PTFE
  • Résistant aux températures comprises entre -80°C à +260°C
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Clapet à bille
Hauteur totale (métrique) 12 m
Longueur totale (métrique) 12 m
Largeur totale (métrique) 1.2 cm
Quantité 1 rouleau
Type Bande adhésive