Learn More
Feuille de PTFE, 1,6 mm (0,063 in.) d‘épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PTFE sheet |
| CAS | 9002-84-0 |
| Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |
| Formule moléculaire | (C2F4)n |
| Numéro MDL | MFCD00084455 |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Poids moléculaire (g/mol) | NaN |