Description
Assurez-vous de l’étanchéité et de l’inertie des joints grâce aux disques autoclavables en PTFE / silicone Thermo Scientific™. Ils sont spécialement conçus pour combiner l’étanchéité du silicone avec l’inertie du PTFE. Ces disques se rescellent immédiatement après la perforation, et le revêtement PTFE est structurellement collé afin qu’aucun ciment ne filtre ou n’étuve de votre échantillon après la pénétration de l’aiguille. De nombreuses tailles sont disponibles pour s’adapter aux flacons de petite réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, aux flacons à septum avec bouchon à vis Thermo Scientific™ et aux flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Chaque disque se compresse pour maintenir un septum étanche forçant le revêtement en PTFE à s’adapter sur la surface de scellage.
Les aiguilles de seringue et CC standard pénètrent aisément dans l’ensemble du disque.
La couche de PTFE fait 10 mils d’épaisseur pour assurer la protection
Specifications
Specifications
| Description | Diamètre : 18 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Quantité | 72/boîte |
| Épaisseur (métrique) | 10 mil |
| À utiliser avec (équipement) | Petit flacon de réaction Reacti-Vial de 3 et 5 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type de produit | Disque |