Learn More
Thermo Scientific™ Disques en PTFE et silicone
Code produit 11591004 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Conditionnement:
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11591004 8 mm 72 pièces
11501014 12 mm -
11587330 13 mm 72 pièces
11597330 16 mm 72 pièces
11531014 18 mm -
11527340 22 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11591004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS12708
Expédition estimée: 29-09-2026
Alliez l’inertie d’un revêtement en PTFE à la capacité de réinsertion du silicone avec les disques en PTFE / silicone Thermo Scientific™.
Assurez-vous de l’étanchéité et de l’inertie des joints grâce aux disques autoclavables en PTFE / silicone Thermo Scientific™. Ils sont spécialement conçus pour combiner l’étanchéité du silicone avec l’inertie du PTFE. Ces disques se rescellent immédiatement après la perforation, et le revêtement PTFE est structurellement collé afin qu’aucun ciment ne filtre ou n’étuve de votre échantillon après la pénétration de l’aiguille. De nombreuses tailles sont disponibles pour s’adapter aux flacons de petite réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial™, aux flacons à septum avec bouchon à vis Thermo Scientific™ et aux flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-ViaI™.
Informations supplémentaires sur le produit
Chaque disque se compresse pour maintenir un septum étanche forçant le revêtement en PTFE à s’adapter sur la surface de scellage.
Les aiguilles de seringue et CC standard pénètrent aisément dans l’ensemble du disque.
La couche de PTFE fait 10 mils d’épaisseur pour assurer la protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Diamètre : 8 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 72/boîte
Épaisseur (métrique) 10 mil
À utiliser avec (équipement) Petit flacon de réaction Reacti-Vial de 100 µl, flacons à bouchon à vis avec septum de 1,5 ml
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Disque