Learn More
Wheaton™ Septa en PTFE / silicone
Code produit 10033843 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10033843 20 mm 100 pièces
12373770 8 mm 120 pièces
10151372 18 mm 100 pièces
10210042 15 mm 100 pièces
11724239 13 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10033843 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur W240586A
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon ouvert en résine phénolique
• Septum silicone/PTFE
• Accessoires obligatoires septum silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 100 paquet
Autoclavable Autoclavable
Type de produit septa de 0,31 cm (0,125 in)