Learn More
Wheaton™ Septa en PTFE / silicone
Code produit 10151372 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10151372 18 mm 100 pièces
10033843 20 mm 100 pièces
12373770 8 mm 120 pièces
10210042 15 mm 100 pièces
11724239 13 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10151372 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur W240585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.28€
    279.69€ / 100 pièces
    Économisez 28.59€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-04-2027
Spécification
Diamètre (métrique) externe 18 mm
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 100 paquet
Autoclavable Autoclavable
Type de produit septa de 0,31 cm (0,125 in)