Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Septa pour bouchons ouverts 24-414
Code produit 12897030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Silicone doublé de PTFE, Silicone
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12897030 Silicone doublé de PTFE, Silicone 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12897030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2887222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    91.90€ / 72 pièces
    Économisez 21.10€
    18% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Les septa non fixés peuvent être utilisés comme pièces de rechange pour les flacons et bouteilles VOA dont les septa ne sont pas collés. Compatible avec le bouchon standard 24-414 à ouverture supérieure. Traité conformément aux spécifications de l'EPA relatives à l'analyse des composés organiques volatils.
  • Septum en PTFE revêtu de silicone
  • Septum en silicone naturel doublé de PTFE, épaisseur 0,125 in ou épaisseur 0,060 in, diamètre 24 mm
  • À utiliser avec Thermo Scientific Flacons et bouteilles VOA avec bouchon à ouverture supérieure 24-414
  • Forme ronde,  Couleur naturelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicone doublé de PTFE, Silicone
Nb par paquet 72/boîte
Conditionnement 72/boîte
Quantité 72/boîte
Type de produit Septa