Learn More
Masterflex™ Électrovanne électrique en PTFE
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Adapté au fonctionnement sous pression ou à vide |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 70°C |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Électrovanne électrique |
| Tension | 24 VCC |