Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Code produit 10018131 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | 5 pièces |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | 5 pièces |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | 1 pièce |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | 10 pièces |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | - |
| 12359507 | 12mm | 6mm | 5 pièces |
| 12651156 | 12mm | 6mm | 10 pièces |
| 11517812 | 35mm | 6mm | 5 pièces |
| 11868862 | 35mm | 6mm | 10 pièces |
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | 5 pièces |
| 11527812 | 40mm | 8mm | - |
| 11878862 | 40mm | 8mm | 10 pièces |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | 10 pièces |
| 11507812 | 25mm | 6mm | 5 pièces |
| 11848862 | 25mm | 6mm | 10 pièces |
| 11838862 | 20mm | 6mm | 10 pièces |
| 11597802 | 20mm | 6mm | 5 pièces |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | 10 pièces |
| 11587802 | 12mm | 4,5mm | 5 pièces |
| 11818862 | 12mm | 4,5mm | 10 pièces |
| 11808862 | 8mm | 3mm | 10 pièces |
| 12349507 | 8mm | 3mm | 5 pièces |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Description
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 60 mm |
| Forme | Cylindrique, Anneau de rotation |