Learn More
Bohlender™ Axes d’agitation en PTFE avec lame
Code produit 10083271
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Agitation douce
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10083271 Agitation douce 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10083271 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur C 38106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.08€
    222.82€ / 1 pièces
    Économisez 105.26€
    32% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Fournit une action d’agitation douce qui crée un flux tangentiel avec peu de turbulence.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Axe en acier inox revêtu de PTFE
  • Lame entièrement en PTFE
  • Diamètre du mandrin de 6,5 mm
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (métrique) 600 mm
À utiliser avec (application) Agitation douce
Matériau PTFE, acier inoxydable