Learn More
Bohlender™ Axes d’agitation en PTFE avec une pale
Code produit 10207551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
800 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10207551 800 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10207551 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.38€
    263.50€ / 1 pièces
    Économisez 102.88€
    28% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm
À utiliser avec (application) Le produit est aspiré du bas vers le haut, avec un très bon débit axial et une faible force de cisaillement
Comprend Avec une seule pâle
Longueur (métrique) 800 mm
Quantité 1 unité
Type Tige d’agitation
Matériau PTFE