Learn More
Bohlender™ Raccord de tube droit en PTFE avec filetage GL BOLA™
Description
- Raccord de tube droit en PTFE
- Deux connexions avec filetage GL
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
- Plage de températures : -200 à +250°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Pour le raccordement de différents diamètres de tubes ou de tubulure |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Diamètre du filetage | GL 18 |
| Pression maximale | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Type de produit | Raccord de tube droit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?