Learn More
Kartell™ Connecteurs souples en PTFE
Code produit 10021061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10021061 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021061 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0104800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    116.90€ / 1 pièces
    Économisez 16.10€
    12% de réduction
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PTFE. Les connecteurs souples en PTFE Kartell™ sont spécialement conçus pour être connectés aux tubes en verre mal alignés. Les connecteurs sont chimiquement inertes et adaptés aux contenus alimentaires.
  • PTFE
  • Peut contenir des denrées alimentaires
  • Cône conforme à la norme DIN 12242
  • Chimiquement inerte
Spécification
Certifications/Conformité Oui
Matériau PTFE
À utiliser avec Tubes en verre mal alignés
Hauteur (métrique) 29,63 mm
Type de produit Connecteur souple