Learn More
Bohlender™ Sondes de température en PTFE
Code produit 10640752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de sonde:
360 mm
560 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de sonde Conditionnement
10640752 560 mm 1 pièce
10043561 360 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10640752 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur P 175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    237.81€ / 1 pièces
    Économisez 60.76€
    20% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Longueur (métrique) globale 560 mm
Longueur (métrique) de sonde 560 mm
Type de produit Sonde de température
Température max. (métrique) 250°C
Température min. (métrique) -200 °C
Plage de températures (métrique) -200°C à +250°C