Learn More
Macherey-Nagel™ Ruban de filetage en PTFE
Code produit 10378341 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10378341 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10378341 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 706512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.35€
    15.96€ / 1 pièces
    Économisez 1.39€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le scellage
Longueur (métrique) 12 m
Matériau PTFE
Type de produit Ruban de filetage
Largeur (métrique) 12 mm