Learn More
Poulten Graf™ Adaptateurs filetés en PTFE
Code produit 10673971
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 32
GL 52
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage unitSize
10673971 GL 52 1 pièce
10136540 GL 32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10673971 Fournisseur Poulten Graf™ Code fournisseur 101 09140
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateurs filetés en PTFE.
  • Accessoires
Spécification
Type de produit Adaptateur fileté
Matériau PTFE
Quantité 1 de chaque
Diamètre du filetage GL 52