Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en PTFE
Code produit 15163206
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,57 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Conditionnement:
10m
12 pièces
1m
25m
50m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15163206 0,89 mm 2,57 mm 12 pièces
11733169 1.6 mm 3.2 mm 10m
11802801 5 mm 7 mm 50m
11929974 16 mm 19,6 mm 1m
11989964 0,19 mm 13 mm 1m
11870782 2 mm 4 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15163206 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 07053509ND
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes, idéale pour les applications de haute pureté
  • Tubulure chimiquement inerte
  • Excellente résistance chimique
  • Ne se lixiviera pas dans le liquide pompé ou ne l’absorbera pas.
  • Perméabilité aux gaz extrêmement faible
  • Non toxiques
  • Pratiquement non poreux
  • Faible coefficient de frottement
  • Stérilisez à l’OEt ou autoclavez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,04 in
Diamètre (métrique) interne 0,89 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,1 in
Diamètre (métrique) externe 2,57 mm
Longueur totale (impériale) 16.4 ft.
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (impériale) 0,04 in
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Transfert de liquide sous pression ou à haute température dans les secteurs chimique, pharmaceutique, mécanique, électrique, automobile
Température min. de fonctionnement (impériale) –400°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 1 de chaque
Flexibility Semi-rigide
Pression maximale 9 bars (à 20 °C)
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures