Learn More
Nickel Electro™ Creusets en zirconium Clifton™
Code produit 12857683 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
15 mL
40 mL
45 mL
Hauteur (métrique):
25 mm
38 mm
39 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12857683 40 mL 38 mm 1 pièce
12867683 45 mL 39 mm 1 pièce
11766567 10 mL 25 mm 1 pièce
11776567 15 mL 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12857683 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    138.82€ / 1 pièces
    Économisez 17.18€
    11% de réduction
Expédition estimée: 18-02-2027
Améliorez les résultats de laboratoire grâce à l’alternative idéale au platine, le zirconium incassable. Les creusets en zirconium de Nickel Electro™ Clifton™ éliminent quasiment la contamination des échantillons.
  • Idéal pour la plupart des fusions effectuées en pleine chaleur, entraînant peu ou pas d’attaque ou d’oxydation du creuset, quel que soit le matériau ou le mélange de flux.
  • Résistants aux fontes d’alcalis (Na, K, Li), carbonates, hydroxydes, peroxydes, borates, nitrates, chlorures et certains fluorures, ou à leurs associations.
  • Totalement résistant à la plupart des solvants de toutes les concentrations, sauf l’acide fluorhydrique.
  • Offre une élimination quasi totale de la contamination des échantillons.
  • Résistance au peroxyde de sodium fondu.
  • Ne s’allie pas avec des métaux plus facilement réductibles.
  • Contrairement au platine, aucun lissage ni remodelage n’est nécessaire.
  • Ne présente pas les problèmes liés à la sécurité et aux coûts d’investissement élevés du platine.
Spécification
Matériau Zirconium
Température max. (métrique) 450°C à 500°C
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (métrique) 1 mm
Capacité (métrique) 40 mL
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) externe 45 mm
Hauteur (métrique) 38 mm
Product Type Creuset