Learn More
Masterflex™ Tubulure en PTFE
Code produit 11797305 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,6 mm
3,2 mm
4 mm
6,4 mm
8 mm
Pression maximale:
137 psi
274°psi
294°psi
370°psi
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Pression maximale Conditionnement
11797305 1,6 mm 370°psi 1 pièce
11726108 8 mm 137 psi 1 pièce
11779998 6,4 mm 274°psi 1 pièce
11789909 4 mm 294°psi 1 pièce
11705948 3,2 mm 370°psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11797305 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0640741
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-Parmer™ ne craquera pas sous l’effet de la chaleur ou de la pression.
Utilisez cette tubulure pour répondre aux exigences des applications, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques, automobiles et de laboratoire. La tubulure en PTFE Cole-ParmerTM ne risque pas de rompre en cas de chaleur ou de pression élevées.
  • Adaptée aux applications de haute pureté.
  • Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreux
  • Excellente résistance aux fissures et aux contraintes
  • Faible coefficient de frottement
  • Translucide
  • La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550).
  • Plage de températures : –240 à 260°C
  • En autoclave, à l’oxyde d'éthylène ou par chaleur sèche.
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux exigences de la FDA , USP, BPF
Diamètre (métrique) interne 0,8 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm
Longueur totale (métrique) 7,62 m
Épaisseur (métrique) 10,16 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 25/boîte
Stérilité Stérile
Couleur Translucide
Pression maximale 370°psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C