Description
Masterflex Les tubes en PTFE sont idéaux pour des applications exigeantes en laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles.
- Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
- La tubulure en PTFE résiste aux températures extrêmes
- Chimiquement inerte, non toxique et pratiquement non poreuse.
- Excellente résistance aux fissures et aux contraintes.
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à des applications uniques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA ; USP |
| Autoclavable | Oui |
| Diamètre (métrique) interne | 1/8 po |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) externe | 1/4 po |
| Longueur totale (métrique) | 25 ft |
| Épaisseur (métrique) | 1/16 po |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -240°C |
| Quantité d’emballage | 1 / boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |