Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pince brucelles-Forceps PTFE
Code produit 15431487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100mm
200mm
200 mm
Type de pointe:
Carré
Sharp
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de pointe Conditionnement
15431487 200 mm Sharp 1 pièce
15406195 100mm Carré 1 pièce
15416195 200mm Carré 1 pièce
15421487 100mm Sharp 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15431487 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 038263.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Totalement inerte et non contaminant
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pinces brucelles
Matériau PTFE
Type de pointe Sharp
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 200 mm
RUO – À des fins de recherche uniquement