Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement en PTFE ultra-pure avec tuyau de décharge
Code produit 11901591 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
270 ml/pression
400 ml/coup
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit unitSize
11901591 270 ml/pression 1 pièce
11911591 400 ml/coup 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11901591 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 56060601
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une résistance élevée aux produits chimiques et un transfert sûr, même avec des liquides qui attaquent des matériaux classiques tels que le PP ou le PVC.
  • Pièces à contact moyen fabriquées en PTFE
  • Convient au transfert des liquides ultra-purs
  • Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
  • Le tuyau de décharge mesure 1,2 m
  • Tube à immersion de 32 mm de diamètre
  • Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
  • Qualité supérieure, garantie de 3 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Profondeur d’immersion de 60 cm
Comprend Tube de décharge
Nb par paquet 1 de chaque
Matériau PTFE
Débit 270 ml/pression
Type Pompe de transvasement
Applications Les liquides qui attaquent les matériaux classiques tels que le PP ou le PVC peuvent désormais être transférés en toute sécurité (sauf pour la fluor élémentaire), en transférant des liquides ultra-purs