Learn More
Buerkle™ Pompe de transvasement en PTFE ultra-pure avec tube de décharge
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Pompe vide-fûts avec tube de décharge rigide et robinet d’arrêt en PTFE
- La pompe vide-fûts est également adaptée au transfert de liquides ultra-purs
- Le robinet d’arrêt empêche les vapeurs dangereuses de s’échapper et arrête les égouttements après le transfert
- Tube d’immersion Ø 32 mm
- Toutes les vannes sont fabriquées en PTFE / PVDF solide
- Qualité supérieure - garantie de 3 ans
Spécification
Spécification
| Applications | Transfert de liquides ultra-purs, liquides chimiquement agressifs |
| Débit | 400 ml/coup |
| Comprend | Joints à vis pour fût |
| Taille de l’ouverture (métrique) | Diamètre du tube de 32 mm |
| Profondeur (métrique) | 95 cm |
| Longueur du tube de pompe | 1,2 m |
| Propriétés de résistance | Produits chimiques |
| Matériau | PTFE |
| Type de produit | Pompe de fût |