Learn More
Bohlender™ Verre de montre en PTFE
Code produit 10185691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10185691 75 mm 1 pièce
10134631 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185691 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur A20002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.55€
    9.03€ / 1 pièces
    Économisez 2.52€
    21% de réduction
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellent pour une utilisation dans des applications telles que des mélanges ou pour couvrir des récipients.
  • Forme convexe
  • Résistance chimique universelle
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Conformité FDA
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Description Résistance chimique universelle
Matériau PTFE
Forme Convexe
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Mélange, protection de récipients
Plage de températures (métrique) -200°C à +250°C
Hauteur (métrique) 8 mm
Diamètre (métrique) 75 mm