Learn More
VITLAB™ Verres de montre en PTFE
Code produit 10080731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10080731 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10080731 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 113197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90€
    11.47€ / 1 pièces
    Économisez 2.43€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Utilisée comme couvercle pour bécher
Diamètre (métrique) 50 mm