Learn More
Kartell™ Verres de montre en PTFE
Code produit 10707721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
52,76 mm
76,32 mm
99,39 mm
126,36 mm
153,92 mm
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10707721 52,76 mm 2 pièces
10224141 153,92 mm 2 pièces
10214141 126,36 mm -
10293991 76,32 mm 2 pièces
10254041 99,39 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10707721 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0064300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00€
    15.49€ / 2 pièces
    Économisez 0.51€
    3% de réduction
En stock
Utilisez un verre de montre pour l’évaporation des liquides, le maintien des solides lors du pesage d’un échantillon et dans les situations où une contamination croisée pourrait se produire. Le verre de montre en PTFE Kartell™ présente une bonne rés
  • Résistance chimique, mécanique et thermique supérieure
  • Peut être utilisé en toute sécurité et en continu à des températures allant jusque 250°C
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) 52,76 mm