Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Code produit 10252211 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10252211 65 mm 1 pièce
10425651 40 mm 1 pièce
10303771 75 mm 1 pièce
10088490 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10252211 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 150907
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les verres de montre en PTFE sont parfaitement adaptés au recouvrement de béchers.
  • En PTFE
  • Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
  • Excellente résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PTFE
Type Verre de montre
À utiliser avec (équipement) Bécher
Diamètre (métrique) 65 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.