Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la PTP1B.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- L’inhibiteur de la protéine PTP1B bloque l’activité de la protéine de tyrosine phosphatase 1B, qui est un facteur clé dans la régulation négative de la voie de signalisation de l’insuline et de la leptine
Specifications
Specifications
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | L’inhibiteur de la protéine PTP1B bloque l’activité de la protéine de tyrosine phosphatase 1B, qui est un facteur clé dans la régulation négative de la voie de signalisation de l’insuline et de la leptine |
| CAS | 765317-72-4 |
| Formule moléculaire | C26H19Br2N3O7S3 |
| Poids de la formule | 741,45g/mol |
| Synonyme | 3-(3,5-dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-éthyl-N-[4-(2-thiazolylsulfamoyl)phényl]benzofurane-6-sulfonamide |
| Sensibilité | Sensible à la lumière |
| Solubilité | Soluble dans lʼéthanol et le DMSO |
| Show More |