Learn More
Chemsplash Surchaussures à semelle antidérapante en PU Grip
Code produit 30058269
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universal
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058269 Universal 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30058269 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2782.400.007
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La surchaussure Grip avec semelle antidérapante est fabriquée à partir de Chemsplash Tissu micro-laminé 55 g/m².
Chemsplash Surchaussures adhérentes
  • Matériau PB 6B de type 55 g/m²
  • Semelle antidérapante en polyuréthane gris 70 g/m²
  • Haut et chevilles élastiqués
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
  • Sans PFAS
Description : Le Chemsplash La surchaussure Grip avec semelle antidérapante est fabriquée à partir de Chemsplash Tissu micro-laminé de 55 g/m², doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette surchaussure est antistatique conforme à la norme EN1149-5:2008, ne peluche pas et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO Conforme à la norme 14644-1:2015 pour les salles blanches de classe 5 à 9, elle est dotée d'une semelle antidérapante en PU de 70 g/m² également antistatique. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger celui qui les porte de l'environnement ou inversement, offrant un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Tissu composite microporeux, Tissu non tissé laminé exclusif
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cheville attachée
Type de semelle Antidérapant
Résistance Liquide
Type de produit Couvercles de chaussures pour environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100-1000 (ISO 5-6)