Learn More
Puerarin, MedChemExpress
Code produit 16474767
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474767 50 mg
16448878 10 mg
16419006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16474767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0145
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Puerarin, an isoflavone extracted from Radix puerariae, is a 5-HT2C receptor antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Puerarin
CAS 3681-99-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H20O9
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (120.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=C([C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C(O)=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 416.38
Poids de la formule 416.38
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation