Learn More
Buerkle™ Échantillonneur de sol Puerckhauer
Code produit 11892303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
81 cm
117,5 cm
Diamètre (métrique) du fond extérieur:
20 mm
25 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur:
20 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) du fond extérieur Diamètre (métrique) du dessus extérieur Conditionnement
11892303 117,5 cm 25 mm 28 mm 1 pièce
10618898 81 cm 20 mm 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11892303 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53505018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    961.35€ / 1 pièces
    Économisez 78.65€
    7% de réduction
En stock
Échantillonneur de sol Puerckhauer pour sols lourds et caillouteux.
Échantillonneur Puerckhauer très robuste pour sols lourds et pierreux. Le modèle 5350-5018 est doté d’une pointe conique de 60 cm qui facilite considérablement l’extraction de l’échantillonneur à entraînement. Idéal pour un échantillonnage N-min 0 –90 cm.
  • Graduation en profondeur de divisions de 10 cm
  • Poignée amovible, avec poignées en plastique antidérapantes
  • Tête à impact renforcé
  • Acier inoxydable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de sol Puerckhauer
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Not Autoclavable
Comprend Poignée amovible, avec poignées en plastique antidérapantes
Graduée Oui
À utiliser avec (application) Pour les sols lourds et pierreux, échantillonnage à 0 à 90 cm N-min
Poids (métrique) 3800 g
Diamètre (impériale) 0.71 in.
Diamètre (impériale) de l’ouverture 39.37 in.
Diamètre (impériale) externe 0.98 in.
Diamètre (métrique) 18 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 1000 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Diamètre (métrique) du fond extérieur 25 mm
Diamètre (métrique) du dessus extérieur 28 mm
Longueur (impériale) 46.26 in.
Longueur (métrique) 117,5 cm