Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Malaxeur PUL 200 Pulsifier II™
Code produit 15957132 Tous les produits Novacyt Group Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V ±10 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
15957132 230 V ±10 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15957132 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur PUL200 Pulsifier II
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Technologie révolutionnaire pour le traitement d'échantillons alimentaires avant analyse microbiologique.
  • Contrairement aux instruments à palettes, le Pulsifier II™ fait vibrer l’extérieur du sac en plastique contenant l’échantillon alimentaire à haute fréquence, produisant une combinaison d’ondes de choc et d’agitation intense qui met les microbes en suspension.
  • Il a été démontré que la pulsification dans les types d’aliments est moins destructive pour l’échantillon, produisant des concentrations plus faibles de débris.
  • L’action douce entraîne une suspension bactérienne sans qu’il soit nécessaire de décomposer l’échantillon alimentaire.
  • Moins de débris alimentaires en suspension pour faciliter le pipetage.
  • Des échantillons plus propres facilitent et rendent la lecture des plaques plus précise.
  • Processus efficace : la récupération des microbes est équivalente ou supérieure à celle des méthodes alternatives.
  • Temps de préparation des échantillons plus rapide de 15 secondes pour la plupart des aliments.
  • Filtration plus rapide grâce à un échantillon plus propre.
  • Augmente l’efficacité du laboratoire.
  • La réduction de la perturbation de la matrice alimentaire minimise l’inhibition / l’interférence avec la PCR, les techniques de cytométrie en flux.
  • Inclus dans l’ISO 7218:2007(E) ; Microbiologie des aliments et des aliments pour animaux.
Spécification
Tension 230 V ±10 %
Alimentation électrique 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
À utiliser avec (application) Mettez les microbes en suspension, transformez les échantillons alimentaires
Modèle PUL200