Learn More
Pulchinenoside A, MedChemExpress
Code produit 16408898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16408898 10 mg
16401338 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16408898 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0204
MedChemExpress Pulchinenoside A is a natural triterpenoid saponin that enhances synaptic plasticity in the adult mouse hippocampus and facilitates spatial memory in adult mice.
Pulchinenoside A is a natural triterpenoid saponin that enhances synaptic plasticity in the adult mouse hippocampus and facilitates spatial memory in adult mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pulchinenoside A
CAS 129724-84-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H66O12
Quantité 10 mg
Synonyme Anemoside A3
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (66.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@@]2([H])O[C@@H]3[C@](CO)(C)[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@]6(C)CC[C@@]7(C(O)=O)CC[C@@H](C(C)=C)[C@]7([H])[C@@]6([H])CC[C@]5([H])[C@@]4(C)CC3)O1
Poids moléculaire (g/mol) 750.96
Poids de la formule 750.96
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid