Learn More
MedChemExpress Pulchinenoside C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 1221.38 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 129741-57-7 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 125 mg/mL (102.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Anemoside B4 |
| Quantité | 5 mg |