Learn More
Pullulane, MP Biomedicals™
Code produit 11437392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437392 1 g
11447392 5 g
11457392 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437392 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215394401
Produit à partir d'amidon par culture d'une levure noire. Pullulane, MP Biomedicals est un plastique comestible doté d'une excellente adhérence et d'une grande aptitude à la mise en forme de film. Il s'agit d'un polysaccharide neutre naturel utilisé dans des études évaluant l'ingénierie tissulaire osseuse et menant des recherches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9057-02-7
Formule moléculaire (C18H30O15)AHO
Clé InChI GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N
Synonyme Pullulan from Aureobasidium pullulans
CID PubChem 131636581
Nom IUPAC (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxano-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxano-3-yl]oxy-6-(méthoxyméthyl)oxano-3,4,5-triol
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O
Spécification
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Dissolves easily in cold and hot water (50mg/mL; 1/20: Clear).
Poids de la formule 200,000 (Lit.)
Forme physique Powder