Learn More
Pullulan, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448539
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448539 1 g 1g
15458539 5 g 5g
15468539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66961.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9057-02-7 | (C18H30O15)AHO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9057-02-7
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Synonyme iota-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-2-o-sulfonato-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
Spécification
Nom chimique ou matériau Pullulan
Couleur Blanc
Formule moléculaire (C12H16O15S2)n
Numéro MDL MFCD00151512
Quantité 1 g
Clé InChI QIDSWKFAPCTSKL-RRQHLKGPSA-J
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](-*)O3)[C@H](O)[C@@H](O-*)[C@H]1OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC [(2R,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-[[(1R,3R,4R,5S,8S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-[[(1R,3S,4R,5S,8S)-3-hydroxy-4-sulfonatooxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-3-sulfonatooxyoxan-4-yl]oxy-4-sulfonatooxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]oct
CID PubChem 11966245
Forme physique Poudre