Learn More
Pullulan, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pullulan |
| Couleur | Blanc |
| Formule moléculaire | (C18H30O15)AHO |
| Numéro MDL | MFCD00081940 |
| Quantité | 10 g |
| Clé InChI | GFZFEWWPMNSVBS-WVZDODFGSA-N |
| SMILES | COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)OC)CO)CO)O)O)O |
| Nom IUPAC | (2R,4S,5S)-2-[(3S,4R,6R)-6-[(3S,4R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxano-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxano-3-yl]oxy-6-(méthoxyméthyl)oxano-3,4,5-triol |
| CID PubChem | 131636581 |
| Forme physique | Poudre |