Learn More
MedChemExpress Pulsatilla saponin D
Code produit 16411528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411528 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411528 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0834
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Pulsatilla saponin D (SB365), isolated from the root of Pulsatilla koreana Nakai, is an anti-tumor agent.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 913.1 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
CAS 68027-15-6
Type de produit Natural Products
Pureté 98.47%
Solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (42.71 mM)
Synonyme SB365∣ Hederacolchiside A
Cible Apoptosis
Quantité 5 mg