Learn More
Fritsch™ Pulverisette Micro-broyeur planétaire Premium Line 7
Code produit 10704424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
10704424 100/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10704424 Fournisseur Fritsch™ Code fournisseur 07.5000.00
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fritsch™ Le broyeur planétaire micro-broyeur PULVERISETTE 7 de la gamme premium avec 2 stations de travail est conçu pour une large gamme d'applications et est parfaitement adapté au broyage sans perte jusqu'à une finesse finale de 100 nm de matériaux durs, moyennement durs et fragiles.
  • Vitesse de rotation du disque principal : 100 à 1 100 tr/min, vitesse de rotation relative des bols de broyage : jusqu’à 2 200 tr/min
  • Fonctionnement en toute sécurité grâce au système révolutionnaire SelfLOCK
  • Les bols de broyage s'emboîtent dans la machine sans aucun serrage supplémentaire.
  • Blocage de l'usine en cas de fonctionnement non autorisé
  • Fonction d'arrêt automatique en cas de déséquilibre.
  • Prévention des réglages de broyage incorrects grâce à la détection automatique des bols de broyage insérés et à l'optimisation de la vitesse de rotation via une puce RFID
  • Un contrôle automatique des paramètres avant chaque broyage garantit une reproductibilité exacte.
  • Gain de temps et fiabilité accrus grâce à des changements de bol rapides
  • Broyage simultané de jusqu'à 2 échantillons
  • Capacité utile jusqu'à 2 x 30 ml
  • L'écran tactile ergonomique présente une structure de menu particulièrement logique en 10 langues pour une navigation utilisateur facile et intuitive.
  • Gamme d’accessoires complète pour simplifier votre travail quotidien
Spécification
Type de produit Broyeur planétaire 7 micro-munitions
Dimensions (P x L x H) 40 x 58 x 36 cm
Alimentation électrique 100240 V/1 ∼ , 5060 Hz, 1200 W
À utiliser avec (application) Géologie et minéralogie, céramique, chimie, biologie, produits pharmaceutiques, métallurgie, alliages mécaniques, recherche sur les matériaux
Tension 100/240 V
Poids (métrique) 44 kg