Learn More
Pumaprazole, MedChemExpress
Code produit 16487708
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487708 10 mg
16411789 1 mg
16400178 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16487708 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19223
MedChemExpress Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Pumaprazole is a reversible proton pump antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pumaprazole
CAS 158364-59-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22N4O2
Quantité 10 mg
Synonyme BY-841
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (295.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)NC1=CC=CC(C)=C1CNC2=CC=CN3C2=NC(C)=C3C
Poids moléculaire (g/mol) 338.4
Poids de la formule 338.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation