Learn More
Pierre ponce, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit 10616782 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10616782 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616782 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 1926.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.48€
    136.82€ / 1kg
    Économisez 67.66€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Réactif de laboratoire
  • Substances solubles dans l’acide : max. 6,0 %
  • Fer (Fe) : Test réussi
  • Substances solubles dans l’eau : max. 0,20 %
Spécification
Conditionnement Flacon en verre pour solides
Quantité 1 kg
CAS 1332-09-8
Point de fusion >500 °C
Formule moléculaire Al2O5Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Nom IUPAC oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane ; silanedione
Poids moléculaire (g/mol) 162.04