Learn More
Pierre ponce, granulaire, 4 à 6 mm, Honeywell Fluka™
Code produit 15665730 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15665730 1 kg Flacon poly 1kg
15675730 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15665730 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 517531KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Granulaire 4-6 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1332-09-8
Formule moléculaire Al2O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76973482
Nom IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoéthyl] 2,2,3,3,3-pentadeutériopropanoate
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Pumice stone
Conditionnement Flacon poly
Odeur Odorless
Couleur Gris
Quantité 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport