Learn More
Pierre ponce, technique, granulaire, 7-9 mm, Fisher Chemical
Code produit 10676842 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10676842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10676842 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/7800/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Forme physique Solide
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Couleur Gris
Quantité 500 g
CAS 1332-09-8
Formule moléculaire Al2O5Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
Clé InChI HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Nom IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,16S,17R)-9-fluoro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthren-17-yl]-2-oxoéthyl] 2,2,3,3,3-pentadeutériopropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 162.04
CID PubChem 76973482