Learn More
HUBER Adaptateur de pompe
Description
Adaptateur de pompe CPL pour KISS E, CC-E et avec bains 106A à 118A
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | KISS E, CC-E, Salles de bains 106 A à 118 A |
| Comprend | Raccord de tuyau NW12 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Adaptateur de pompe |