Description
Le flacon-pompe avec distributeur délivre une quantité précise, propre et dosée de produit. Il est excellent pour une variété de liquides tels que les réactifs, les détergents, les désinfectants ou les lotions.
La pompe distributrice protège le contenu de toute contamination et permet une distribution hygiénique, car elle minimise l'entrée d'air et de germes et empêche les doigts ou d'autres objets d'entrer en contact avec le contenu.
La bouteille vide, d'une transparence cristalline, tient parfaitement dans la main et permet de voir clairement son contenu. Il peut être utilisé plusieurs fois et assure une vidange efficace des résidus.
La tête de pompe du distributeur peut être verrouillée en place à l'aide d'un bouchon à verrouillage par rotation, garantissant ainsi qu'aucun liquide ne puisse s'échapper.
- Distribue une quantité précise
- Protège le contenu
- Se ferme hermétiquement grâce à un fil de fermeture extra long.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 8,8 oz |
| Forme | Épaules hautes |
| Afficher plus |