Learn More
Masterflex™ Tête de pompe à cartouche 2 canaux, 6 rouleaux L/S™
Code produit 11865252 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
350 ml/min (max.)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11865252 350 ml/min (max.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11865252 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0751910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    590.10€ / 1 pièces
    Économisez 34.90€
    5% de réduction
Expédition estimée: 23-02-2027
Flux synchrone à faible pulsation synchrone provenant de plusieurs canaux
  • Les cartouches se clipsent et se déclipsent pour accélérer les changements—nul besoin de retirer la tête de pompe du système d’entraînement
  • La conception amélioré de la retenue maintient la tubulure en place de façon sécurisée
  • Le débit de 0,0008 à 350ml/min avec le débit de la tubulure L/S— dépend du nombre de tr/min du système d’entraînement, de la cartouche et de la taille de la tubulure
  • Accepte jusqu’à 2 grandes cartouches
  • Requiert des systèmes d’entraînement avec un minimum de 1⁄10 hp et un maximum de 250 tr/min
Spécification
Dimensions (L x l x H) 100 x 111 x 102 mm
Débit 350 ml/min (max.)
Matériau PSU
Nbre de canaux 2 Grande taille
Nbre de rouleaux 6
Hauteur totale (métrique) 102 mm
Longueur totale (métrique) 100 mm
Largeur totale (métrique) 111 mm