Learn More
BRAND™ Tête de pompe
Code produit 10319594 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
10319594 Transparent 1 pièce
10748995 Ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10319594 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23875
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tête de pompe convient à une utilisation avec un flacon réservoir en verre et une burette automatique compacte.
  • NS 29/32
  • Adaptée à une longueur de 185 mm
  • Diamètre extérieur de la buse de 7 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Longueur (métrique) 185 mm
À utiliser avec (équipement) Flacon réservoir en verre, Burette automatique compacte
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Joint conique standard NS 29/32
Type Tête de pompe